2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR22992-1G OR22992-10G OR22992-500MG
APOSOR22992-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR22992-1G APOSOR22992-10G APOSOR22992-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Formule: C₈H₇ClO₃S
Point de fusion: 74…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02677703
Numéro CAS: 115010-11-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité