4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR23001-5GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR23001-5G APOSOR23001-25G APOSOR23001-100G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇BrN₂
MW: 175,03 g/mol
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005242
Numéro CAS: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité