2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Benzodioxane-6-carboxylic acid
OR23003-25G OR23003-100G
APOSOR23003-25GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR23003-25G APOSOR23003-100G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463509
Numéro CAS: 4442-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité