1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde, 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
OR23019-25G
APOSOR23019-25GEA 151 EUR InStock
APOSOR23019-25G
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,1300 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/0.3mmHg
Point de fusion: 34…36 °C
Densité: 1.312 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016902
Numéro CAS: 7797-83-3
EINECS: 232-252-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité