1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Cyclohexeneboronic acid pinacol ester, 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester
OR2302-1G OR2302-5G
APOSOR2302-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR2302-1G APOSOR2302-5G
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₂₁BO₂
MW: 208,1049 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C/0.23mmHg
Densité: 0.968 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663845
Numéro CAS: 141091-37-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité