Alcool fulfurylique
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR23024-1KGEA 141 EUR InStock
APOSOR23024-1KG APOSOR23024-250G
Alcool fulfurylique
Alcool fulfurylique
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003252
Numéro CAS: 98-00-0
ONU: 2874
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité