3-Furaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Furan-3-carbaldehyde
OR23028-1G OR23028-10G
APOSOR23028-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR23028-1G APOSOR23028-10G
3-Furaldéhyde 98%
3-Furaldéhyde
Formule: C₅H₄O₂
MW: 96,09 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010424
Numéro CAS: 498-60-2
ONU: 1199
ADR: 6.1+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité