3-Furylméthanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23029-25G OR23029-5G
APOSOR23029-25GEA 326 EUR InStock
APOSOR23029-25G APOSOR23029-5G
3-Furylméthanol
3-Furylméthanol
Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 79…80 °C/17mmHg
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005352
Numéro CAS: 4412-91-3
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité