3-Bromofuranne
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23030-100G OR23030-25G OR23030-5G
APOSOR23030-100GEA 265 EUR InStock
APOSOR23030-100G APOSOR23030-25G APOSOR23030-5G
3-Bromofuranne
3-Bromofuranne
Formule: C₄H₃BrO
Point d'ébullition: 102…104 °C
Densité: 1.635 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 3 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005347
Numéro CAS: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité