Acide 3-amino-4-bromobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-4-bromobenzoic Acid
OR2304-25G
APOSOR2304-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR2304-25G
Acide 3-amino-4-bromobenzoïque 98%
3-Amino-4-bromobenzoic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00579106
Numéro CAS: 2840-29-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité