2-Bromopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR23057-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR23057-100G APOSOR23057-1KG APOSOR23057-50G
2-Bromopyridine
2-Bromopyridine
Formule: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Point d'ébullition: 192…194 °C
Densité: 1,657 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006219
Numéro CAS: 109-04-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité