3-Bromopyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23062-100G OR23062-25G OR23062-500G
APOSOR23062-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR23062-100G APOSOR23062-25G APOSOR23062-500G
3-Bromopyridine 99%
3-Bromopyridine
Formule: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Point d'ébullition: 172…174 °C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1.64 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006373
Numéro CAS: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
ONU: 2929
ADR: 6.1+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité