Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Aminométhyl)pyridine

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (3-Pyridylmethyl)amine3-Pyridylméthylamine3-Picolamine

APOSOR23063-100GEA 78.6 EUR InStock
APOSOR23063-100G
3-(Aminométhyl)pyridine
3-(Aminométhyl)pyridine


Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 73…74 °C/1mmHg
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,062 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006412
Numéro CAS: 3731-52-0
EINECS: 223-091-0
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité