Isonicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Pyridine-4-carbonyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinoyl chloride hydrochloride
OR23065-5G OR23065-25G
APOSOR23065-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23065-5G APOSOR23065-25G
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Formule: C₆H₄ClNO
MW: 178,01 g/mol
Point de fusion: 153…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012830
Numéro CAS: 39178-35-3
EINECS: 254-331-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité