Chlorure de 4-bromopyridinium 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
OR23067-100G OR23067-25G OR23067-500G
APOSOR23067-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR23067-100G APOSOR23067-25G APOSOR23067-500G
Chlorure de 4-bromopyridinium 95+%
Chlorure de 4-bromopyridinium
Formule: C₅H₅BrClN
MW: 194,46 g/mol
Point de fusion: 270 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012828
Numéro CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité