Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de quinoléine-8-sulfonyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR23069-100G OR23069-25G OR23069-5G
APOSOR23069-100GEA 400 EUR InStock
APOSOR23069-100G APOSOR23069-25G APOSOR23069-5G
Chlorure de quinoléine-8-sulfonyle
Chlorure de quinoléine-8-sulfonyle


Formule: C₉H₆ClNO₂S
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006808
Numéro CAS: 18704-37-5
EINECS: 242-515-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité