2-Quinoléinecarbaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR23073-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR23073-5G APOSOR23073-25G
2-Quinoléinecarbaldéhyde
2-Quinoléinecarbaldéhyde
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075032
Numéro CAS: 5470-96-2
EINECS: 226-804-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité