Acide 6-quinoléinecarboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR23075-10GEA 51 EUR InStock
APOSOR23075-10G APOSOR23075-25G APOSOR23075-1G
Acide 6-quinoléinecarboxylique 98%
Acide 6-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point de fusion: 293…296 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047613
Numéro CAS: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité