4-Quinoléinecarbaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Quinoline-4-carbaldehyde, Quinoline-4-carboxaldehyde, 4-Quinolinecarboxaldehyde
OR23077-25G OR23077-5G OR23077-1G
APOSOR23077-25GEA 184 EUR InStock
APOSOR23077-25G APOSOR23077-5G APOSOR23077-1G
4-Quinoléinecarbaldéhyde
4-Quinoléinecarbaldéhyde
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Point de fusion: 45…52 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006781
Numéro CAS: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité