(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23083-1G OR23083-250MG
APOSOR23083-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR23083-1G APOSOR23083-250MG
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formule: C₆H₉NOS
Point de fusion: 56…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086098
Numéro CAS: 50382-32-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité