1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23088-1G OR23088-5G OR23088-10G
APOSOR23088-1GEA 93.1 EUR InStock
APOSOR23088-1G APOSOR23088-5G APOSOR23088-10G
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde 98%
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₅NOS
Point de fusion: 72…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00526215
Numéro CAS: 6639-57-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité