2-Bromobenzothiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23092-25G OR23092-5G
APOSOR23092-25GEA 236 EUR InStock
APOSOR23092-25G APOSOR23092-5G
2-Bromobenzothiazole 98%
2-Bromobenzothiazole
Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Point de fusion: 39…43 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681887
Numéro CAS: 2516-40-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité