Benzo[b]furan-2-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23097-5G OR23097-25G OR23097-100G
APOSOR23097-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR23097-5G APOSOR23097-25G APOSOR23097-100G
Benzo[b]furan-2-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₃
Point de fusion: 196…198 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236019
Numéro CAS: 98437-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité