Ácide benzofuranne-5-carboxylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23098-1G OR23098-250MG
APOSOR23098-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR23098-1G APOSOR23098-250MG
Ácide benzofuranne-5-carboxylique 95%
Ácide benzofuranne-5-carboxylique
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,1400 g/mol
Point de fusion: 189…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01006742
Numéro CAS: 90721-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité