Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23105-1G OR23105-5G
APOSOR23105-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR23105-1G APOSOR23105-5G
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681989
Numéro CAS: 159275-17-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité