2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: [1,3,4]Thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine
OR23108-100G OR23108-25G OR23108-5G
APOSOR23108-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR23108-100G APOSOR23108-25G APOSOR23108-5G
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂H₃N₃S
MW: 101,13 g/mol
Point de fusion: 188…194 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003107
Numéro CAS: 4005-51-0
EINECS: 223-657-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité