2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
OR23109-1G OR23109-10G
APOSOR23109-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR23109-1G APOSOR23109-10G
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203874
Numéro CAS: 57338-76-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité