Acide pyrrole-2-carboxylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR23111-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR23111-5G
Acide pyrrole-2-carboxylique 97%
Acide pyrrole-2-carboxylique
Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111,10 g/mol
Point de fusion: 204…209 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005219
Numéro CAS: 634-97-9
EINECS: 211-221-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité