2-Bromobenzimidazole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23118-1G OR23118-5G
APOSOR23118-1GEA 37.9 EUR InStock
APOSOR23118-1G APOSOR23118-5G
2-Bromobenzimidazole 99%
2-Bromobenzimidazole
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 200…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160009
Numéro CAS: 54624-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité