2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23124-1G OR23124-5G
APOSOR23124-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR23124-1G APOSOR23124-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₄N₂O₂S
Point de fusion: 230…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01647555
Numéro CAS: 16405-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité