2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-carbaldehyde
OR23134-1G OR23134-250MG
APOSOR23134-1GEA 122 EUR InStock
APOSOR23134-1G APOSOR23134-250MG
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbaldehyde 97%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Point de fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01200350
Numéro CAS: 32863-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité