5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2,1,3-benzoxadiazole
OR23136-1G OR23136-5G
APOSOR23136-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR23136-1G APOSOR23136-5G
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Formule: C₆H₃BrN₂O
MW: 199,01 g/mol
Point de fusion: 73…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682026
Numéro CAS: 51376-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité