Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-phénylthiophène

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR23151-1GEA 74.2 EUR InStock
APOSOR23151-1G
2-Bromo-5-phénylthiophène
2-Bromo-5-phénylthiophène


Formule: C₁₀H₇BrS
MW: 239,14 g/mol
Point de fusion: 84…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159575
Numéro CAS: 29488-24-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité