Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
OR23171-1G OR23171-250MG OR23171-5G
APOSOR23171-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR23171-1G APOSOR23171-250MG APOSOR23171-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆O₂S
MW: 178,22 g/mol
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01846406
Numéro CAS: 5381-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité