Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
OR23174-100G OR23174-25G OR23174-5G
APOSOR23174-100GEA 503 EUR InStock
APOSOR23174-100G APOSOR23174-25G APOSOR23174-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆OS
MW: 162,2083 g/mol
Point d'ébullition: 166 °C/20mmHg
Point de fusion: 53…57 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052376
Numéro CAS: 5381-20-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité