Benzo[b]thiophene-3-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzothiophene-3-boronic acid, Benzo[b]thiophen-3-ylboronic acid
OR23178-25G
APOSOR23178-25GEA 157 EUR InStock
APOSOR23178-25G
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid 98%
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₂S
MW: 178,02 g/mol
Point de fusion: 225…230 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01114669
Numéro CAS: 113893-08-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité