4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23183-1G OR23183-100MG OR23183-250MG OR23183-500MG
APOSOR23183-1GEA 589 EUR InStock
APOSOR23183-1G APOSOR23183-100MG APOSOR23183-250MG APOSOR23183-500MG
4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅Cl₂NO₂
MW: 276,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407323
Numéro CAS: 135072-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité