1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR23187-1GEA 101 EUR InStock
APOSOR23187-1G APOSOR23187-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyde
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyde
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,1400 g/mol
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681907
Numéro CAS: 25016-09-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité