5-Phenylisoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23194-1G OR23194-500MG OR23194-5G
APOSOR23194-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR23194-1G APOSOR23194-500MG APOSOR23194-5G
5-Phenylisoxazole
5-Phenylisoxazole
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 23…25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090038
Numéro CAS: 1006-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité