Chlorure de 2-thiénylcarbonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
OR23195-100G OR23195-500G
APOSOR23195-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR23195-100G APOSOR23195-500G
Chlorure de 2-thiénylcarbonyle 98%
Chlorure de 2-thiénylcarbonyle
Formule: C₅H₃ClOS
MW: 146,6 g/mol
Point d'ébullition: 206…208 °C
Densité: 1.371 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005428
Numéro CAS: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité