3-Thiophenecarbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23199-1G OR23199-5G
APOSOR23199-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR23199-1G APOSOR23199-5G
3-Thiophenecarbonyl chloride
3-Thiophenecarbonyl chloride
Formule: C₅H₃ClOS
MW: 146,588 g/mol
Point de fusion: 49…51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130090
Numéro CAS: 41507-35-1
EINECS: 255-420-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité