3-(2-Bromoacetyl)thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23201-1G OR23201-250MG OR23201-500MG
APOSOR23201-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR23201-1G APOSOR23201-250MG APOSOR23201-500MG
3-(2-Bromoacetyl)thiophene
3-(2-Bromoacetyl)thiophene
Formule: C₆H₅BrOS
Point d'ébullition: 78…79 °C/ 5mmHg
Point de fusion: 62…63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1468-82-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité