3-Thienyl isocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23202-1G OR23202-250MG
APOSOR23202-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR23202-1G APOSOR23202-250MG
3-Thienyl isocyanate
3-Thienyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₅H₃NOS
Point d'ébullition: 36…37 °C/0.75mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02681899
Numéro CAS: 76536-95-3
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité