4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Dihydro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
OR23218-1G OR23218-250MG OR23218-100MG OR23218-500MG
APOSOR23218-1GEA 1040 EUR InStock
APOSOR23218-1G APOSOR23218-250MG APOSOR23218-100MG APOSOR23218-500MG
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₁₀ClNO₃S
MW: 247,7 g/mol
Point de fusion: 44…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681911
Numéro CAS: 368869-93-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité