1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23236-1G
APOSOR23236-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR23236-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 215…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159648
Numéro CAS: 1125-29-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité