4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR23238-100GEA 105 EUR InStock
APOSOR23238-100G APOSOR23238-25G
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₉BrN₂
MW: 189,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052532
Numéro CAS: 15801-69-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité