5-Benzotriazolecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid, 5-Carboxybenzotriazole
OR23258-100G OR23258-25G OR23258-5G
APOSOR23258-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR23258-100G APOSOR23258-25G APOSOR23258-5G
5-Benzotriazolecarboxylic acid
5-Benzotriazolecarboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012318
Numéro CAS: 23814-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité