Déoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]Déoxycholamide)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2325T-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR2325T-1G APOSOR2325T-250MG
Déoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]Déoxycholamide)
Déoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]Déoxycholamide)
A nonionic detergent with properties comparable to CHAPS & CHAPSO but with reduced electrostatic interactions.
Formule: C₄₂H₇₅N₃O₁₅
MW: 862,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00161482
Numéro CAS: 86303-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité