(±)-Bromure de tétrahydrofurfuryle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23265-100G OR23265-500G
APOSOR23265-100GEA 163 EUR InStock
APOSOR23265-100G APOSOR23265-500G
(±)-Bromure de tétrahydrofurfuryle 95%
(±)-Bromure de tétrahydrofurfuryle
Formule: C₅H₉BrO
Point d'ébullition: 170…171 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016894
Numéro CAS: 1192-30-9
EINECS: 214-750-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité