4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23291-25G
APOSOR23291-25GEA 115 EUR InStock
APOSOR23291-25G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,1833 g/mol
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681938
Numéro CAS: 99662-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité